Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo plano Nunc™ Edge™ de 96 pocillos, con tratamiento Nunclon Delta
Descripción
Minimice la evaporación de la placa y los riesgos asociados con el efecto de borde gracias a la placa de diseño exclusivo con borde Thermo Scientific™ Nunc™ 2.0, en lugar de la placa de 96 pocillos estándar. Si se llena con medios o agua estéril, el foso circundante actúa como tampón de evaporación durante la incubación ampliada, de modo que se obtienen células viales y uniformes en toda la placa de 96 pocillos, lo que a su vez mejora la productividad en los ensayos celulares. Gracias al uso de los 96 pocillos, los investigadores pueden planificar los experimentos de forma más eficaz, de modo que se pueden reducir los costes y residuos de productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Los recipientes | Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
| Tapa | Sin tapa |
| Área de cultivo | 0,35 cm2/pocillo |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 1/paq., 50/caja |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Estilo de falda | Brida baja |
| Mostrar más |