Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
Description
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175.
Ahorre un valioso espacio con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Cada sistema de un solo uso de 10 capas tiene una capacidad equivalente a la de 36 matraces T175. El formato de cultivo celular de varias capas lineal es fácil de usar y facilita la capacidad de ampliación, lo cual es ideal para aplicaciones de investigación y aplicaciones a escala comercial.
Características:
- Sistema listo para usar
- Tapón de rosca ventilado grande
- Diseño de orificio versátil el vertido y el llenado aséptico
Ventajas:
- Mayor productividad: llenado y vaciado cinco veces más rápido en comparación con los matraces T175
- Puesta en marcha rápida: los sistemas EasyFill Cell Factory no requieren accesorios
Para empezar:
Para empezar, basta con verter el medio de cultivo directamente en la boca ancha del sistema EasyFill Cell Factory.
Specifications
Specifications
| Descripción | EasyFill Cell Factory |
| N.º por caja | 6/caja |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Tipo de producto | Sistema Cell Factory |
| Características ecológicas | ISCC PLUS |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Ventilado |
| Área de cultivo | 1264 cm2 |
| Capas de bandejas | 2 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.