Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con superficie HydroCell™
Código de producto. 10792594
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10792594 35 mm paquete de 30
10298193 100 mm paquete de 6
10125333 60 mm paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792594 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174913
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhiba la fijación de células adherentes y permita la formación de grupos de células con la extremadamente baja capacidad de unión celular de estas placas con una superficie tratada.
Inhiba la fijación de células adherentes y permita la formación de grupos de células con la extremadamente baja capacidad de unión celular de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ con superficie Thermo Scientific™ HydroCell™.
El cultivo de células en suspensión en los soportes de cultivo tradicionales lleva a menudo a la pérdida de células y proteínas secretadas por las células debido a la fijación a la superficie del soporte de cultivo. La superficie HydroCell está diseñada para impedir la fijación celular. Un polímero superhidrófilo inmovilizado covalentemente forma una capa fina y uniforme sobre el soporte de cultivo, lo que produce un grado mínimo de adhesión celular y de adsorción de proteínas. Dependiendo del tipo de célula, las células pueden cultivarse como una suspensión de células individuales o de grupos de células.
  • Adsorción proteínica mínima: alta producción de proteínas secretadas por las células— Útil cuando las células cultivadas no deben fijarse a la superficie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Capacidad (métrico) 3 mL (pocillo)
Forma Round
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cell Culture Dish
Volumen de trabajo (métrico) 3 mL
Número de pocillos 1
Incluye Lid
N.º por caja 30
N.° por paquete 5
Ventilación Sí
Longitud (métrico) 40 mm
Altura (métrico) 12 mm
Diámetro (métrico) 35 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exclusivamente para investigación y para un solo uso