Learn More
Thermo Scientific™ Placas Nunc™ con superficie HydroCell™
Código de producto. 10298193
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10298193 100 mm paquete de 6
10125333 60 mm paquete de 30
10792594 35 mm paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10298193 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 174911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhiba la fijación de células adherentes y permita la formación de grupos de células con la extremadamente baja capacidad de unión celular de estas placas con una superficie tratada.
Inhiba la fijación de células adherentes y permita la formación de grupos de células con la extremadamente baja capacidad de unión celular de las placas Thermo Scientific™ Nunc™ con superficie Thermo Scientific™ HydroCell™.
El cultivo de células en suspensión en los soportes de cultivo tradicionales lleva a menudo a la pérdida de células y proteínas secretadas por las células debido a la fijación a la superficie del soporte de cultivo. La superficie HydroCell está diseñada para impedir la fijación celular. Un polímero superhidrófilo inmovilizado covalentemente forma una capa fina y uniforme sobre el soporte de cultivo, lo que produce un grado mínimo de adhesión celular y de adsorción de proteínas. Dependiendo del tipo de célula, las células pueden cultivarse como una suspensión de células individuales o de grupos de células.
  • Adsorción proteínica mínima: alta producción de proteínas secretadas por las células— Útil cuando las células cultivadas no deben fijarse a la superficie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Tapón incluido
Capacidad (métrico) 12,5 mL (Pozo)
Forma Round
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Cell Culture Dish
Volumen de trabajo (métrico) 12,5 mL
Número de pocillos 1
Incluye Lid
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Ventilación Sí
Longitud (métrico) 92 mm
Altura (métrico) 17 mm
Diámetro (métrico) 100 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exclusivamente para investigación y para un solo uso