Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla para congelador Nunc™ Cryobank y Bank-It™
Description
Almacene diecinueve gradillas Cryobank de 0,5 ml o trece gradillas Cryobank de 1,0 ml con la gradilla para viales Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank y Bank-It™.
Esta gradilla para congelador de aluminio vertical con 74 cm de altura está diseñada específicamente para albergar Thermo Scientific Nunc Cryobank en gradillas de bloqueo.
Spécification
Spécification
| Descripción | Gradilla para viales Cryobank y Bank-It |
| Codificación | Tubo 2D en gradilla |
| Tipo de vial | Cryobank |
| Color | Plata |
| Para utilizar con (equipo) | Gradillas para criobancos de 19 x 0,5mL o 13 x 1,0mL |
| Tipo | Gradilla Cryobank y Bank-It |
| Capacidad (métrico) | 0.5 mL (13 Cryobank Rack), 1 mL (13 Cryobank Rack) |
| Admite | 19 gradillas de 0,5mL o 13 gradillas de 1,0mL para criobancos; una por cada una |
| Material | Aluminio |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.