Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales Nunc™ Cryobank y Bank-It
Código de producto. 10772794
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 960
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
10772794 Azul paquete de 960
10309073 Natural paquete de 960
10513724 Verde paquete de 960
10135433 Rojo paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10772794 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00€
    263.00€ / paquete de 960
    Ahorro 21.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-05-2027
Asegúrese de sustituir el tapón sin contaminación. Los tapones se suministran en gradillas para realizar sustituciones manuales o automatizadas.
Tapones de repuesto de colores Thermo Scientific Nunc para viales Nunc Cryobank y Bank-it; para uso manual o automatizado.—
Los viales Cryobank Thermo Scientific Nunc permiten al usuario un mejor seguimiento de sus viales criogénicos empleando un código bidimensional, la más alta densidad de almacenamiento del mercado y la capacidad de automatizar la colocación y la retirada de los tapones de los viales. Los tubos encajan con un clic en el rack y pueden manipularse sin riesgo de caída accidental.
  • Tapones colocados en racks para la reposición automatizada o manual de tapones usados
  • Colocados en gradillas en un formato de microplaca de 96 pocillos para facilitar la recogida sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Codificación Lectura con código de barras 2D
Tipo de vial Cryobank, Bank-It
Envase 10 gradillas de 96 tubos/caja
Para utilizar con (equipo) Tubos Cryobank y Bank-it de 0,5mL y 1,0mL
Cantidad 960
Línea de productos Nunc
Esterilidad No estéril
Tipo Cierre
Color del tapón Azul