Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Cryobank con codificación Nunc™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10588779
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 mL
1 mL
1 mL
2 mL
5 mL
Color del tapón:
Azul
Rojo
Transparente
Verde
Codificación:
2D
Código de barras 2D
Ninguno
Tubo con código de barras 2D
Envase:
10 gradillas de 48/caja
192/caja
A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja
A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja
Gradilla baja negra, 96/960
Gradilla con cierre y tapa, 48/480
Tamaño de la unidad:
10 PCS
480 PCS
528 PCS
96 PCS
960 PCS
paquete de 192
paquete de 480
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Codificación Envase unitSize
10588779 5 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla con cierre y tapa, 48/480 480 PCS
12664526 0,5 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
12713386 2 mL Transparente Tubo con código de barras 2D 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
15513714 2 mL Transparente 2D 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
15523714 5 mL Transparente Ninguno 10 gradillas de 48/caja paquete de 480
12684526 0,5 mL Rojo Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
12674526 0,5 mL Verde Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 10 PCS
10741224 0,5 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
10136412 1 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12644526 1 mL Verde Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12654526 1 mL Rojo Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
12634526 1 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 960 PCS
15347036 1 mL Azul Código de barras 2D Gradilla baja negra, 96/960 96 PCS
10538219 2 mL Transparente Código de barras 2D Gradilla con cierre y tapa, 48/480 480 PCS
11381655 2 mL Transparente Código de barras 2D A granel, 20 bolsas de 48 tubos/caja 960 PCS
11796964 5 mL Transparente Código de barras 2D A granel, 11 bolsas de 48 tubos/caja 528 PCS
11792255 1 mL Transparente Código de barras 2D 192/caja paquete de 192
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10588779 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 374220
Lleve la crioconservación al siguiente nivel con este sistema de viales con tubos de códigos de barras 2D en gradillas de formato de microplacas estándar para aplicaciones automatizadas o de sobremesa.
Optimice el almacenamiento criogénico tradicional y cuente una mayor densidad de almacenamiento en comparación con las cajas criogénicas estándar. Los sistemas de viales Cryobank con codificación Thermo Scientific™ Nunc™ incluyen códigos de barras 2D grabados con láser y gradillas con formato de microplaca estándar. Compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D, equipos de tapado y destapado de tubos y opciones de etiquetado, los tubos Cryobank se pueden utilizar para el almacenamiento manual o automatizado de muestras biológicas hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido. Los productos Cryobank cumplen los principales requisitos de certificación y están disponibles en un intervalo de volumen de 0,5 a 5 ml.
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D permanente impreso con láser en el fondo de cada tubo permite leer y decodificar tubos inmediatamente sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y permite asociar los datos con cada tubo
  • La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
  • Gama de productos de lectura 2D para decodificar tubos individuales o gradillas con tamaño de microplaca completas; los lectores permiten una salida flexible para almacenar datos en varios formatos de base de datos
Formato de almacenamiento superior
  • Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
  • El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
  • La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
  • El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
  • La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
  • Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
  • Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
  • Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
  • Los códigos de barras 2D se escanean y se cotejan con una base de datos completa de códigos de barras previos para garantizar que no existan duplicados en la línea de productos de tubos de almacenamiento Cryobank
  • Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Capacidad (métrico) 5 mL
Material Polipropileno (Tapa)
Esterilidad Estéril
Tipo Criogénico
Codificación Código de barras 2D
Tipo de vial Cryobank
Color Transparente (cierre)
Envase Gradilla con cierre y tapa, 48/480
N.° por paquete 48
N.º por caja 480
Línea de productos Nunc