Learn More
Thermo Scientific™ Placas de pocillos centrales para IVF Nunc™
Description
Las placas de pocillo central Thermo Scientific™ Nunc proporcionan resultados fiables y de calidad IVF durante el lavado de embriones y ovocitos.
Características innovadoras para garantizar la calidad y un uso sencillo:
- Ángulo perfecto de las paredes del pocillo de depósito para encontrar y lavar las muestras con facilidad
- Fondo totalmente plano para mantener la temperatura óptima
- Diseño de fácil agarre para una mayor seguridad
Rigurosamente probadas, certificadas y validadas para IVF:
- Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA
- Producidas conforme la norma ISO 13485 con trazabilidad de todo el lote
Certificados de conformidad en todos los lotes para su tranquilidad:
- Estériles (SAL 10-6)
- No pirógenas (prueba LAL)
- Prueba de clase VI de USP
- Presentación de los resultados de la prueba (MEA)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, aprobadas por la FDA y probadas por MEA |
| Descripción | Placa de pocillo central, tapa con circulación de aire |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Placa |
| Número de pocillos | 1 |
| N.º por caja | 120 |
| Show More |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.