Learn More
Thermo Scientific™ Raspadores de células Nunc™
Código de producto. 11357774
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
23cm
32cm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
11357774 32cm 250 PCS
11347774 23cm 250 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 179707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1842.46€
    1530.00€ / paquete de 250
    Ahorro 312.46€
    16% Descuento
En stock
Use una amplia variedad de aplicaciones con los raspadores de células estériles y apirógenos Thermo Scientific™ Nunc™, los cuales incluyen una hoja de cuchilla ajustable.
Con una hoja de cuchilla ajustable, el raspador de células Thermo Scientific™ Nunc™, estéril y apirógeno, permite una cómoda recogida mecánica de las células adherentes de los recipientes de cultivo. Disponible en dos longitudes para admitir una amplia gama de artículos de cultivo.
Características:
  • Mangos de poliestireno flexible
  • Preesterilizados y envueltos individualmente
  • Largo de la hoja: 0,66″ (1,7cm)
Información para pedidos:
  • 179707: para su uso con matraces de 75 a 175 cm2
  • 179693: para su uso con matraces de 25 a 80 cm2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la hoja (imperial) 0,6299 in
Longitud de la hoja (métrico) 16mm
Anchura de la hoja (imperial) 0,6889 in
Anchura (métrico) de la hoja 17,5 mm
Para utilizar con (equipo) Matraces de 75-175 cm2
Longitud del mango (imperial) 12,5 in
Longitud del mango (métrico) 32cm
N.° por paquete 1/Pk.
N.º por caja 250/Cs.
Tipo de producto Raspador de células
Esterilidad Estéril
Material Poliestireno (mango)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.