Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas Nunc™ Cell Factory™ con gasificación activa
Descripción
Cree un entorno idóneo para el cultivo de células que consumen oxígeno y son sensibles al pH mediante sistemas Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ con gasificación activa. El sistema de flujo ayuda a garantizar una atmósfera controlada y sin contaminación en cada una de las bandejas de cultivo mediante una distribución equitativa de la mezcla de gases especificada por el usuario. Disponible en modelos de 4, 10 y 40 bandejas.
- Consiga mayor rendimiento mediante entornos de cultivo celular controlados con distribución equitativa en cada una de las capas.
- Optimice la capacidad de producción sin cambiar las plataformas de cultivo celular.
- Desarrolle soluciones industriales usando la estufa microbiológica Cell Factory™ con gasificación activa
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Fábrica de células con gasificación activa |
| N.º por caja | 2 |
| N.° por paquete | 2 |
| Tipo de producto | Fábrica de células con gasificación activa |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de cultivo | 25280 cm2 |
| Capas de bandejas | 40 |
| Cantidad | Paquete/caja: 1/2 |