Learn More
Thermo Scientific™ Multiplacas Nunc™ tratadas para cultivo celular
Beskrivning
Promueva la máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células con las placas multipocillo tratadas para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ con el tratamiento de superficie Nunclon™ Delta. El formato abierto con el borde del pocillo elevado permite una manipulación cómoda y segura de las células.
El tratamiento de superficie Nunclon Delta garantiza el rendimiento óptimo de la adhesión celular.
- Fondo de pocillo plano y apilable
- Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
- Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
- Excelente calidad óptica
- Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
Estilos de pocillos redondos
- Con tapas de ventilación para intercambio de gases
- Las zonas abombadas alrededor de los pocillos actúan como una reserva de agua que reduce la evaporación de los pocillos
- Tapas con esquinas ranuradas para una orientación cómoda
Estilos de pocillo rectangulares
- Gran área de cultivo
- Admiten cubreobjetos de vidrio estándar: 24 × 60 mm para placa de 4 pocillos y 22 × 22 mm para placa de 8 pocillos
Información para pedidos:
Las placas de 24 pocillos tienen 17 mm de profundidad y las placas de 4 pocillos tienen 10 mm de profundidad
Specifikationer
Specifikationer
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Con certificado de trazabilidad y calidad (un certificado por caja). |
| Formato | SBS Standard |
| Área de cultivo | 1,9 cm² |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Envase | Individually Packed |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Cubeta de cultivo celular |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 1 mL (Pozo) |
| Visa mer |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.