Learn More
Thermo Scientific™ 4 Well Rectangular Dish, TC Surface, Pack of 10
Código de producto. 11317734
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Case of 100
Tamaño de la unidad:
100 PCS
11317734 Case of 100 100 PCS
1 options
Código de producto. 11317734 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 167063
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las multiplacas tratadas de cultivo celular Nunc reciben el tratamiento patentado de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las multiplacas para cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc cuentan con el tratamiento de superficie Nunclon™ Delta. Esta modificación de la superficie patentada propicia una máxima adhesión para una amplia gama de tipos de células y garantiza un rendimiento óptimo.
El tratamiento de superficie Nunclon Delta garantiza el rendimiento óptimo de la adhesión celular.
  • Fondo de pocillo plano y apilable
  • Los bordes de los pocillos elevados reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y con certificación de apirogenia
  • Excelente calidad óptica
  • Códigos alfanuméricos para la identificación de los pocillos
Modelos de pocillos redondos
  • Con tapas de ventilación para intercambio de gases
  • Las zonas abombadas alrededor de los pocillos actúan como una reserva de agua que reduce la evaporación de los pocillos
  • Tapas con esquinas ranuradas para una orientación cómoda
Modelos de pocillos rectangulares
  • Gran área de cultivo
  • Se ajustan a cubreobjetos de vidrio estándar: 24 × 60 mm para placa de 4 pocillos y 22 × 22 mm para placa de 8 pocillos
Información para pedidos:
Las placas de 24 pocillos tienen 17 mm de profundidad y las placas de 4 pocillos tienen 10 mm de profundidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de trazabilidad y calidad (un certificado por caja).
Área de cultivo 21,8 cm2
Color Transparente
Tipo de producto Cubeta de cultivo celular
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 5 ml/pocillo
N.° de pocillos 4
Volumen de trabajo (métrico) 5 mL
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Nunclon Delta
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Incluye Tapa
N.º por caja 100
N.° por paquete 10
Cantidad Case of 100
Longitud (métrico) 127,8 mm
Anchura (métrico) 85,5 mm
Altura (métrico) 14,5 mm