Learn More
Thermo Scientific™ Gradilla con cierre con código de barras Nunc™
Código de producto. 15563694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 gradillas vacías
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15563694 10 gradillas vacías paquete de 10
1 options
Código de producto. 15563694 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 331835BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    228.73€ / paquete de 10
    Ahorro 76.27€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Los tubos universales con rosca interna de 2,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ están disponibles con códigos de barras 2D, sin códigos o con ambos, códigos de barras lineales y 2D, para adaptarse a todas las necesidades. Ahora disponibles en gradillas con cierre y códigos de barras.
Disfrute de las mejores características de la gama de tubos de almacenamiento Thermo Scientific™: tapón universal, gradilla con cierre universal y tubo independiente.Este versátil tubo de 2,0 ml con rosca interna es ideal tanto para sistemas de almacenamiento grandes como un biobanco, como para otros tamaños más reducidos, p. ej., para el almacenamiento criogénico tradicional.La identidad de la muestra está garantizada gracias a un código de barras 2D colocado de forma permanente en cada tubo y grabado con láser permanente en la gradilla.Ahora disponible con una gradilla con códigos de barras para permitir hacer un seguimiento de la gradilla, además de los tubos individuales.
Ampliable
  • Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones de bajo y alto rendimiento
  • Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
  • Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
  • Las roscas internas limitan la contaminación
  • Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
  • La opción de gradilla con código de barras ofrece una garantía de seguimiento adicional
Innovador diseño de tapa universal
  • Estructura de una sola pieza con junta moldeada
  • No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
  • El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
  • Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
  • Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
  • Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
  • Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
  • Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 10-6 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Beige con cierres azules, Blue
Para utilizar con (equipo) Cryobank
Admite 2 mL Tubos
Cantidad 10 gradillas vacías
Material Plástico
Tipo de producto Estante con código de barras
Código de barras Código de barras 2D, lineal y legible por humanos
Línea de productos Nunc