Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de fondo en U Nunc™ de 96 pocillos, con tratamiento Nunclon Delta
Descripción
Las placas de 96 pocillos de poliestireno y fondo redondo Thermo Scientific™ Nunc MicroWell están optimizadas para su uso en instrumentos robóticos y lectores automáticos, así como en sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de fondo redondo (U) de 96 pocillos resultan perfectas para los ensayos de aglutinación.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Spezifikation
Spezifikation
| Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Los recipientes | Certificado Nunclon Delta para formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, no pirogénico y esterilidad |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 10 paquetes, 160 cajas |
| Línea de productos | Nunc |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Mehr anzeigen |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.