Learn More
Thermo Scientific™ Placas de poliestireno de fondo cónico de 96 pocillos Nunc™ MicroWell™
Descripción
Recupere las muestras por completo con las placas MicroWell™ de poliestireno de 96 pocillos de fondo cónico Thermo Scientific™ Nunc™. La forma del fondo facilita el acceso con la pipeta. Estas placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No Barcode |
| Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 80 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.