Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de polipropileno y 96 pocillos Nunc™ DeepWell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10393262
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Volumen del pocillo (métrico):
1300 μl
2000 μl
Tamaño de la unidad:
60 PCS
paquete de 50
paquete de 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
10393262 No estéril Redondo 1300 μl paquete de 50
10417191 Estéril Redondo 1300 μl paquete de 50
10447181 Estéril Redondo 2000 μl paquete de 60
10007621 No estéril Redondo 2000 μl 60 PCS
11345850 No estéril Cuadrada 2000 μl paquete de 50
16689752 Estéril Cuadrada 2000 μl paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10393262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260252
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Almacene las muestras y quimiotecas mediante estas placas de pocillos profundos de 1,0 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™ resistentes a los productos químicos.
Aumente la capacidad de almacenamiento y mejore la mezcla mediante las placas de pocillos profundos de 1,3 y 2,0 ml DeepWell™ con tecnología de pared compartida Thermo Scientific™ Nunc™. Ideales para la recogida de muestras, el almacenamiento, la química combinatoria y las aplicaciones de biblioteca. Son resistentes a la mayoría de sustancias químicas, disolventes y alcoholes utilizados en química combinatoria.
Características:
  • Perfectas para su uso como placas de recogida para las placas de filtración Nunc
  • Placas de almacenamiento para compuestos, muestras o biomoléculas
  • Los pocillos de fondo redondo reducen la retención de líquidos
  • Color natural
  • Está disponible la codificación de barras personalizada
Volúmenes de trabajo:
  • 260251 y 260252, 50-1000 μl/pocillo
  • 278743 y 278752, 50-1900 μl/pocillo
Recomendada para:
Recogida de muestras, almacenamiento, química combinatoria, aplicaciones de biblioteca, crecimiento bacteriano y de levaduras, placas de recogida para las placas de filtración Nunc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificada como libre de ARNasa y ADNasa Compatible con ANSI
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Descripción Placas de polipropileno con pocillos de fondo redondo que reducen la retención de líquidos
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 50/caja
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Nunc
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 1300 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1000 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
N.º por caja 50
N.° por paquete 5
Cantidad 50/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard