Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384 Well ShallowWell Standard Height Black and White Plates
Código de producto. 10689885
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tratamiento de superficie:
Sin tratar
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tratamiento de superficie Tamaño de la unidad
10689885 Blanco Sin tratar paquete de 100
10238343 Negro Sin tratar 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10689885 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 264706
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre en muestras y reactivos reduciendo el volumen total del pocillo a 25μl utilizando placas de poliestireno blanco y negro de altura estándar de pocillos poco profundos de 384 pocillos Nunc.
Albergue volúmenes de muestras pequeños utilizando placas de altura estándar en blanco y negro de 384 pocillos ShallowWell Thermo Scientific™ Nunc™ con un volumen total de pocillos de 25μl, ideales para cribado analítico masivo. La altura estándar de la placa permite una fácil adaptación a la mayoría de los sistemas de automatización.
El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran al utilizar microplacas blancas o negras Nunc.
  • Las microplacas negras se recomiendan para la realización de mediciones fluorescentes gracias a la mínima luz con retrodispersión y la fluorescencia de fondo.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 100 cajas, paquete de 25
Línea de productos Nunc
Color Blanco
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 25 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 2 to 20 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 100
N.° por paquete 25
Perfil Standard Height
Diseño del pocillo Shallow Well
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.