Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 384 pocillos con base de polímero óptico, de fondo plano y con colágeno I Nunc™
Código de producto. 10082192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Case of 20
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
10082192 Case of 20 paquete de 20
1 options
Código de producto. 10082192
Marca: Thermo Scientific™ 152041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vea el contenido de la placa microscópica mediante luminiscencia y fluorescencia con estas placas de 384 pocillos de fondo óptico.
Consiga una fluorescencia y una luminiscencia óptimas para aplicaciones microscópicas y de cultivo celular con las placas de fondo óptico de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ con base de polímero o cubreobjetos y una estructura superior blanca o negra de poliestireno con una película de poliestireno en el fondo de la placa.
Características:
  • El recubrimiento de poli-D-lisina y colágeno crea una carga positiva en la superficie que garantiza la diferenciación, el crecimiento y la fijación celular.
  • La superficie tratada para cultivo celular es hidrófila y favorece el crecimiento y la fijación celular.
  • El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
  • Estructura superior de poliestireno con base de cubreobjetos n.° 1,5 o poliestireno
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
  • Fabricación aséptica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Código de barras personalizado disponible
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 5/paquete, 20/caja
Línea de productos Nunc
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 120 μl
N.° de pocillos 384
Esterilidad Fabricación aséptica
Tratamiento de superficie Colágeno tipo I
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 20
N.° por paquete 5
Cantidad Case of 20