Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Código de producto. 11730483
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
90 PCS
paquete de 90
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11730483 Negro 90 PCS
11321585 Blanco paquete de 90
11331585 Transparente paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11730483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 253601
En stock
Filtre cuatro veces más muestras en una sola placa con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, ideales para el cribado analítico masivo.
Maximice la eficacia del cribado analítico masivo con las microplacas de 1536 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™, fabricadas de acuerdo con los estándares ANSI y con la máxima calidad.
  • La baja altura de la placa está optimizada para el apilamiento.
  • Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
  • Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
  • Volumen de trabajo de los pocillos de 1 a 10 μl
  • Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Envase 90 cajas
Línea de productos Nunc
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) De 1 to 10 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 90
N.° por paquete 30
Cantidad 90/caja
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.