Learn More
Thermo Scientific™ Tubos universales con rosca externa de 1,8 ml Nunc™
Descripción
Utilice los tubos universales con rosca externa Thermo Scientific™ Nunc™ de 1,8 ml para mejorar la eficacia y el rendimiento del flujo de trabajo de almacenamiento de muestras.El bastidor de cierre ofrece un tamaño ANSI SBS compatible con plataformas de automatización para la manipulación de líquidos y el almacenamiento de muestras.Los tubos están disponibles en gradillas o a granel, con códigos de barras 2D o sin codificar.También hay gradillas vacías disponibles.
Ampliable
- Los tubos y las gradillas son ideales para aplicaciones con capacidad de procesamiento alta y baja
- Incluyen graduaciones y una etiqueta blanca para el marcado manual
- Se pueden usar en cajas de almacenamiento criogénico tradicionales fabricadas para matrices de 10 x 10
- Las roscas externas limitan la contaminación
- Recogida automatizada en una gradilla con cierre universal
Innovador diseño de tapa universal
- Estructura de una sola pieza con junta moldeada
- No se pueden apretar en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- Código de barras 2D único grabado permanentemente con láser en la base del tubo para identificar y hacer un seguimiento de forma segura de las muestras
- Los lectores de códigos de barras 2D escanean al instante el código de barras 2D de cada tubo para registrar la información en cualquier aplicación o base de datos, o integrarla mediante varias opciones de exportación
- Escanee el tubo para acceder a la información de las muestras e identificar el contenido
- 374502NOV incluye un código de barras 1D (lineal) legible en el lateral que coincide con los códigos de barras 2D en la parte inferior del tubo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo tiene un nivel de garantía de esterilidad de 106 y está fabricado con resinas de calidad para uso médico de clase VI
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Descripción | Tubos universales Nunc con código de barras 2D en una gradilla con cierre con código de barras |
| Color del tapón | Natural |
| Capacidad (métrico) | 1,8/ml |
| Forma del fondo | Fondo plano |
| Material | Plástico |
| Estilo de rosca | Rosca externa |
| Para utilizar con (equipo) | Cryobank |
| Incluye | Etiqueta blanca y graduaciones |
| Envase | 10 gradillas de 48 tubos |
| Mostrar más |