Learn More
Syngene NuGenius9 XE
Código de producto. 31749207 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño en píxeles:
9 MP
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Tamaño en píxeles Tamaño de la unidad
31749207 9 MP 1 set
1 options
Código de producto. 31749207 Proveedor Syngene N.º de proveedor Nugenius9XE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
NuGenius XE ofrece análisis flexible de ADN, sin manchas y autorads. Sistema intuitivo de pantalla táctil. Tamaño de mesa compacto con PC integrado.
  • NuGenius XE ofrece análisis flexible de ADN, sin manchas y autorads.
  • Sistema intuitivo de pantalla táctil.
  • Tamaño de mesa compacto con PC integrado.
  • Las opciones de iluminación interna incluyen un transiluminador UV (comprado por separado) para trabajar con geles de ADN (Ethidium bromuro).
  • Nuestra nueva pantalla conversora de luz UV-azul (comprada por separado) permite la imagen de una amplia gama de tintes seguros.
  • Una opción de conversor visible (comprada por separado) puede ampliar rápidamente su uso para trabajar con geles y manchas visibles (Coomassie tinte azul y plateado).
  • La iluminación LED blanca en el techo viene incluida de serie para facilitar la colocación y enfoque de las muestras.
  • Elimina de forma segura las bandas de ADN de un gel de agarosa con la puerta del cuarto oscuro abierta usando el protector opcional que protege al usuario al trabajar con UV.
  • Con una cámara de 5MP y un objetivo motorizado f/1.2, proporciona una resolución de píxeles exquisita y una sensibilidad inigualable para geles y manchas, con un área de visión de 20 x 24 cm
  • Las imágenes se guardan directamente en USB o en red para facilitar la transferencia.
  • Genera datos cuantitativos rápidamente con GeneTools software de análisis.
  • NuGenius XE viene con copias ilimitadas de GeneTools.
Especificaciones
Tamaño en píxeles 9 MP
Para utilizar con (aplicación) Documentación de geles
Tipo de producto Sistema de imagen de geles
Tipo de pantalla Pantalla táctil