Learn More
Syngene NuGenius XE
Código de producto. 17922952 Tienda Syngene Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño en píxeles:
5 MP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño en píxeles Tamaño de la unidad
17922952 5 MP cada uno
1 options
Código de producto. 17922952 Proveedor Syngene N.º de proveedor NuGeniusXE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11392.93€
    10400.49€ / paquete de 1
    Ahorro 992.44€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
NuGenius XE ofrece análisis de ADN flexible, sin tinciones y mediante autorrads. Sistema de pantalla táctil intuitivo. Tamaño compacto de sobremesa con PC incorporada.
  • NuGenius XE ofrece análisis de ADN flexible, sin tinciones y mediante autorrads.
  • Sistema de pantalla táctil intuitivo.
  • Tamaño compacto de sobremesa con PC incorporada.
  • Las opciones de iluminación interna incluyen un transiluminador UV (comprado por separado) para trabajar con geles de ADN (Ethidium bromuro).
  • Nuestra nueva pantalla conversora de luz UV-azul (se compra por separado)  Permite la obtención de imágenes de una amplia gama de colorantes seguros.
  • Una opción de convertidor visible (se compra por separado)  Puede ampliar rápidamente su uso para trabajar con geles y manchas visibles (Coomassie Mancha azul y plateada).
  • La iluminación LED blanca superior se incluye de serie para facilitar el posicionamiento y el enfoque de la muestra.
  • Extraiga de forma segura sus bandas de ADN de un gel de agarosa con la puerta del cuarto oscuro abierta utilizando el protector de seguridad opcional que protege al usuario cuando trabaja con UV.
  • Con una cámara de 5 M de píxeles y una lente motorizada f/1.2, proporciona una resolución de píxeles exquisita y una sensibilidad inigualable para geles y manchas con un área de visualización de 20 x 24 cm.
  • Las imágenes se guardan directamente en USB o red para una fácil transferencia.
  • Genere rápidamente datos cuantitativos con GeneTools software de análisis.
  • NuGenius XE viene con copias ilimitadas de GeneTools .
Especificaciones
Tamaño en píxeles 5 MP
Para utilizar con (aplicación) Documentación de geles
Tipo de producto Sistema de imagen de geles
Tipo de pantalla Pantalla táctil