Learn More
Hamilton™ Agujas de reemplazo de calibre 33 de Nueros™
Código de producto. 15655938
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
15655938 33 G paquete de 6
1 options
Código de producto. 15655938 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 6546102
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
  • La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
  • El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
  • La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
  • La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
  • Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 33 G
Longitud de la aguja (imperial) 3,03 in
Estilo de punta de aguja 4