Learn More
NUDT18 Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17500132
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17500132 30 μL 30 microlitros
17580122 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17500132 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503831S
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
NUDT18 Monoclonal antibody specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno NUDT18
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A8
Concentración 0.73 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NUDT18
N.º de referencia del gen Q6ZVK8
Alias de gen 2-hydroxy-dADP phosphatase; 7,8-dihydro-8-oxoguanine phosphatase; 8-oxo-dGDP phosphatase NUDT18; MTH3; MutT homolog 3; mutT human homolog 3; nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18; nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18; nudix hydrolase 18; nudix motif 18; NUDT18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NUDT18 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79873
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1