Learn More
Ácido nudiflórico, TRC
Código de producto. 30409121
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409121 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409121 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9254901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nudifloric Acid
CAS 3719-45-7
Fórmula molecular C7H7NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-metil-6-oxopiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426