Learn More
Ácido nudiflórico, TRC
Código de producto. 30426779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426779 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30426779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9254902.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nudifloric Acid
CAS 3719-45-7
Fórmula molecular C7H7NO3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-metil-6-oxopiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 153.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.