Learn More
Éster metílico del ácido nudiflórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nudifloric Acid Methyl Ester |
| CAS | 6375-89-9 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-nicotinic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-oxopyridine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-5-carbomethoxy-alpha-pyridone, 5-Methoxycarbonyl-1-methyl-2(1H)-pyridone, Methyl 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-9-5-6(8(11)12-2)3-4-7(9)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=CN(C)C(=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-6-oxopiridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |