Learn More
Nudifloramida, TRC
Código de producto. 30012712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012712 10 mg 10 miligramos
30003944 25 mg 25 miligramos
30009801 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN92550010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 701-44-0
Fórmula molecular C7 H8 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 152.151
Sinónimo 3-Pyridinecarboxamide, 1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo-, Nicotinamide, 1,6-dihydro-1-methyl-6-oxo- (6CI,8CI), Nudifloramide (7CI), 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxonicotinamide, 1-Methyl-3-carboxamide-6-pyridone, 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydronicotinamide, 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxamide, 1-Methyl-6-oxopyridine-3-carboxamide, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylamide, 3-Carbamoyl-1-methyl-6-pyridone, 5-Aminocarbonyl-1-methyl-2(1H)-pyridone, N-Methyl-2-pyridinone-5-carboxamide, N-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, N-Methyl-5-carboxamide-2-pyridone, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxamide, N1-Methyl-2-pyridone-5-carboxyamide
Nombre IUPAC 1-metil-6-oxopiridina-3-carboxamida
SMILES CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nudifloramide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.059
Porcentaje de pureza >95%