Learn More
Nudifloramide, MedChemExpress
Código de producto. 16457517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16457517 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113432
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nudifloramide
Forma física Solid
CAS 701-44-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 2PY
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (410.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C=C1)=CN(C)C1=O)N
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98.13%