missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NUDC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE50-74)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17195543
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17195543 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17195543 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA534878

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Control: K562 cell lysates, PC-3M cell lysates, U937 cell lysates, rat brain tissue, human tonsil tissue, human colon carcinoma tissue, human gastric carcinoma tissue, mouse brain tissue, F9.

NudC was first identified as a regulator of nuclear movement in the asexual reproductive cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Human NUDC is a nuclear movement protein that associates with dynein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUDC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JE50-74
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 40% glycerol, 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica NUDC
N.º de referencia del gen Q9Y266
Alias de gen c15; clone 15; H M NPD011; HNUDC; MNUDC; MNUDC protein; NPD011; nuclear distribution C homolog; nuclear distribution C, dynein complex regulator; nuclear distribution gene C homolog; nuclear distribution gene C homolog (Aspergillus); nuclear distribution protein C homolog; Nuclear migration protein nudC; Nudc; nudC nuclear distribution protein; OTTHUMP00000004405; SIG-92; Silg92; silica-induced gene 92 protein
Símbolos de los genes NUDC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human NUDC aa 207-331.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10726
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.