missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NUDC Polyclonal Antibody

Código de producto. 13455477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13455477 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13455477 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA530973

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, NIH-3T3, BCL-1. Predicted reactivity: Mouse (90%), Rat (92%), Pig (92%), Chimpanzee (98%), Bovine (92%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

NudC was first identified as a regulator of nuclear movement in the asexual reproductive cycle of the filamentous fungus Aspergillus nidulans. Human NUDC is a nuclear movement protein that associates with dynein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NUDC
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica NUDC
N.º de referencia del gen O35685, Q9Y266
Alias de gen c15; clone 15; H M NPD011; HNUDC; MNUDC; MNUDC protein; NPD011; nuclear distribution C homolog; nuclear distribution C, dynein complex regulator; nuclear distribution gene C homolog; nuclear distribution gene C homolog (Aspergillus); nuclear distribution protein C homolog; Nuclear migration protein nudC; Nudc; nudC nuclear distribution protein; OTTHUMP00000004405; SIG-92; Silg92; silica-induced gene 92 protein
Símbolos de los genes NUDC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NUDC. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10726, 18221
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.