Learn More
MedChemExpress NucPE1
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (51.72 mM; Need ultrasonic) |
| Peso molecular | 483.36 g/mol |
| CAS | 1404091-23-1 |
| Sinónimo | Nuclear Peroxy Emerald 1 |