Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, purificación de ARN en una fase
Descrizione
NucleoZOL se ha diseñado para el aislamiento de ARN total (ARN pequeño y grande) en una sola fracción o en fracciones separadas de una variedad de materiales de muestras.
- Sin cloroformo, sin separación de fases, procedimiento sencillo
- Alta producción de ARN y pureza a partir de cualquier material de muestras
- Aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
- ARN pequeño y grande en una fracción o en fracciones separadas
- RNA listo para su uso en una variedad de aplicaciones posteriores: RT-PCR, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
Material de muestras:
- <1 x 10 7 células cultivadas, bacterias y levaduras
- <100 mg de tejido humano/animal/vegetal
- <0,4 ml de líquidos (virales)
Rendimiento habitual:
- ARN total
- Hígado: 6-8 μg/mg de tejido
- Riñón, bazo: 3-4 μg/mg de tejido
- Músculo, cerebro, pulmón: 0,5-1,5 μg/mg
- Células cultivadas: 4-10 μg/10 6 células
- ARN grande
- Hígado: 5-7 μg/mg de tejido
- Riñón, bazo: 3-4 μg/mg de tejido
- Músculo, cerebro, pulmón: 0,5-1,5 μg/mg
- Células cultivadas: 3-8 μg/10 6 células
Specifica
Specifica
| CAS | 593-84-0; 615-004-00-3 |
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Isolation Technology | Extracción en una fase |
| Tipo de muestra | Tejido animal/humano/vegetal, Bacterias, Células cultivadas, Fluidos virales, Levadura |
| Eficacia | RIN típico: > 9 |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Formulación | Fenol, tiocianato de guadanina, colorante |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ARN de células y tejidos |
| Olor | Aromático |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- nucleozol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidiniumthiocyanate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?