Learn More
Nucleozin, MedChemExpress
Descripción
Nucleozin, a potent inhibitor of influenza A virus infection, induces the formation of nucleoprotein (NP) aggregates and antagonizes its nuclear accumulation, leading to cessation of viral replication. Nucleozin impedes influenza A virus replication in vitro with a nanomolar EC50.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nucleozin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 341001-38-5 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H19ClN4O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Información de solubilidad | DMSO : 20 mg/mL (46.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(C(C2=CC=CC=C2)=NO1)C(N3CCN(C4=C(C=C(C=C4)[N+]([O-])=O)Cl)CC3)=O |
| Mostrar más |