Learn More
Macherey-Nagel™ Regulador de vacío NucleoVac
Descripción
Las columnas de filtración en vacío se utilizan para aislar y purificar ácidos nucleicos, incluido el ADN plasmídico. Una fuente de vacío fiable es fundamental para un procesamiento manual satisfactorio. Se recomienda un regulador de vacío para controlar los niveles de presión de vacío, que afecta a la velocidad de caudal de la muestra a través de la columna. Además, un regulador controla el tiempo de vacío para garantizar la filtración completa de la muestra.
El regulador de vacío NucleoVac está diseñado para su uso con el colector de vacío NucleoVac y con varios sistemas de columnas de aislamiento/purificación de ADN, incluidos los kits NucleoSpin™, NucleoFast™ y NucleoSnap.
El regulador de vacío NucleoVac está diseñado para su uso con el colector de vacío NucleoVac y con varios sistemas de columnas de aislamiento/purificación de ADN, incluidos los kits NucleoSpin™, NucleoFast™ y NucleoSnap.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Regulador de vacío NucleoVac |
| Descripción | Para uso con colector de vacío NucleoVac y columnas de aislamiento/purificación de ADN (p. ej., kits NucleoSpin™ NucleoFast™ o NucleoSnap™) |
| Para utilizar con (aplicación) | Para controlar el vacío |
| Cantidad | 1 unidad |