Learn More
Macherey-Nagel™ Adaptadores NucleoVac Mini
Descripción
El colector de vacío NucleoVac 24 permite el procesamiento de columnas de sílice para la purificación de ácidos nucleicos por vacío.
- Las columnas de sílice (NucleoSpin™ y NucleoSnap) pueden acoplarse a las ranuras Luer superiores del colector
- Los pasos de unión y lavado se llevan a cabo por vacío en lugar de centrifugación
- El procesamiento paralelo de columnas de sílice ahorra un tiempo significativo
- Permite el procesamiento rápido de grandes volúmenes de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptadores Leur |
| Formato | NucleoSpin o NucleoSnap Columnas |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío NucleoVac 24 |
| Cantidad | 100 Unidad |