Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus, minikit para purificación de ARN/ADN viral
Código de producto. 13168496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 RXN
50 preparaciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13168496 50 preparaciones 50 preparaciones
13148496 10 preparaciones 10 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13168496 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740983.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    320.00€
    263.55€ / 50 preparaciones
    Ahorro 56.45€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mini kit de centrifugación para ahorrar tiempo en el aislamiento paralelo de ARN/ADN viral de diferentes muestras.
Especificaciones
Cantidad 50 preparaciones
Volumen de muestra <200 μL (hasta 400 μL con dos pasos de carga)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Virus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album) / guanidine hydrochloride / 2-propanol