Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep, minikit para purificación de ARN, ADN y proteínas
Código de producto. 11962502
Cambiar vista
Click to view available options
Suficiente para:
10rxns
250rxns
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Suficiente para unitSize
11962502 10rxns 10 reacciones
11972392 - 50 reacciones
11962262 250rxns 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11962502 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740966.10
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aislamiento paralelo de ARN, ADN y proteínas de una muestra no dividida.
NucleoSpin™ El miRNA es adecuado para el aislamiento paralelo de ARN pequeño, ARN grande y proteínas.
Selectividad superior: purifique su ARN fraccionado por tamaño
Aislamiento de ARN pequeños únicamente (18 a 200 bases)Aislamiento de ARN pequeños (18 a 200 bases) y grandes (> 200 bases) ARN en dos fraccionesAislamiento de ARN total (pequeño y grande en una fracción)
Aislamiento adicional de proteína total
Proteína desnaturalizada lista para usar para análisis en SDS-PAGE y Western blot.
Excelente recuperación de ARN, incluso sin fenol/cloroformo
Lisis con sal caotrópica Procedimiento basado en columna de centrifugación
Manejo cómodo: se proporciona equipo completo
Filtros NucleoSpin: homogeneización eficiente de muestras. Columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin: máxima pureza de ARNrDNasa pequeña: digestión en columna altamente eficiente de ADN genómico a temperatura ambiente.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Formato: columnas MiniSpin
  • Tamaño de la muestra: < 10 7 células cultivadas, < 30 mg humano/tejido; <50 mg de tejido vegetal, < 150 μL de mezcla de reacción
  • Tamaño del fragmento, ARN pequeño: 18 a 200 bases
  • Tamaño del fragmento, ARN grande: > 200 bases
  • Rendimiento típico: 10 μg de ARN pequeño; 95 μg de ARN grande de 107 células HeLa
  • Capacidad de unión: 200 μg
  • Volumen de elución, μ30 L a 100 μL
  • Tiempo de preparación: <45 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, ARN pequeño y grande); <35 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, solo ARN pequeño)
  • ARN pequeño (18 a 200 bases)
  • ARN grande (> 200 bases)
  • ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción), y aísle su fracción proteica total para purificación de ARN pequeño y grande y ARN total y aislamiento de la fracción proteica total.
Especificaciones
Tipo de producto NucleoSpin™ Conjunto de columnas TriPrep
Cantidad 1 set
Incluye Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, Filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa
Suficiente para 10rxns
Tipo de columna Columna de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación rápida de ARN total, ADN y proteínas a partir de muestras pequeñas y valiosas
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.