Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin ARN total Ffpe
Código de producto. 15217463
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 secciones (10 μm) con < 50 mg de tejido
Tamaño de la unidad:
250 reacciones
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15217463 10 secciones (10 μm) con < 50 mg de tejido 250 reacciones
1 options
Código de producto. 15217463 Proveedor Macherey Nagel Bioanalysis™ N.º de proveedor 740982.250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Minikit de centrifugación para el aislamiento de ARN pequeños y grandes a partir de muestras fijadas con formalina e incluidas en parafina
250 preparaciones, Macherey-Nagel
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 18 °C a 25 °C
Formato Mini Prep
Tipo de muestra FFIP, Muestras fijas, Secciones de tejido
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN total
N.º de reacciones 250 preparaciones
Tamaño > 200 nt
Target ARN
Volumen (métrico) 10 secciones (10 μm) con < 50 mg de tejido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane