Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de tejido, minicolumnas para ADN de células y tejidos
Código de producto. 15860968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15860968 50 columnas paquete de 50
15850968 250 columnas paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15860968 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740952.50S
Mini kit de centrifugación para la purificación de ADN de una amplia gama de muestras.
NucleoSpin™ Columnas de tejido
  • Columnas separadas con alta recuperación y pureza de ADN
  • Purificación de ADN fiable para obtener resultados reproducibles
Specifications
Tipo de célula Animal& Tejido humano, células
Capacidad 60 μgramo
Tipo de columna Minicolumna de centrifugación
Contenido y almacenamiento 18 °C a 25 °C
Descripción Columnas para la purificación de ADN de una amplia gama de muestras
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Tejido animal y humano, Células
Volumen de elución 60 a 100 μL
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (equipo) Centrifugación, vacío
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR multiplex, secuenciación de última generación
Incluye Columnas de tejido NucleoSpin
de control principal Purificación de ADN
N.º de reacciones 50
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto Columnas de purificación de ADN
Cantidad 50 columnas
Pureza A260/A280 1.7 - 1.9
Volumen de muestra <25 mg de tejido humano/animal, 102-107 células cultivadas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 200 bp a 50 kbp
Fuente Animal& Tejido humano, células
Objetivo ADN
Técnica Tecnología de membrana de sílice
Tiempo de prueba 20 min/preparación (excl. lisis)
Producción 20 a 35 μgramo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin Tissue
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo para uso en investigación