Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Columnas de tejido, minicolumnas para ADN de células y tejidos
Código de producto. 15850968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 columnas
50 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15850968 250 columnas paquete de 250
15860968 50 columnas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15850968 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740952.250S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mini kit de centrifugación para la purificación de ADN de una amplia gama de muestras.
NucleoSpin™ Columnas de tejido
  • Columnas separadas con alta recuperación y pureza de ADN
  • Purificación de ADN fiable para obtener resultados reproducibles
Especificaciones
Tipo de célula Animal& Tejido humano, células
Capacidad 60 μgramo
Tipo de columna Minicolumna de centrifugación
Contenido y almacenamiento 18 °C a 25 °C
Descripción Columnas para la purificación de ADN de una amplia gama de muestras
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Tejido animal y humano, Células
Volumen de elución 60 a 100 μL
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (equipo) Centrifugación, vacío
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR multiplex, secuenciación de última generación
Incluye Columnas de tejido NucleoSpin
de control principal Purificación de ADN
N.º de reacciones 250
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto Columnas de purificación de ADN
Cantidad 250 columnas
Pureza A260/A280 1.7 - 1.9
Volumen de muestra <25 mg de tejido humano/animal, 102-107 células cultivadas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 200 bp a 50 kbp
Fuente Animal& Tejido humano, células
Objetivo ADN
Técnica Tecnología de membrana de sílice
Tiempo de prueba 20 min/preparación (excl. lisis)
Producción 20 a 35 μgramo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • NucleoSpin Tissue
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo para uso en investigación