Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tejido, Mini kit para ADN de células y tejidos
Código de producto. 11902512
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
12 preparaciones
250
50
Tamaño de la unidad:
10 RXN
12 preparaciones
250 RXN
50 RXN
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11902512 10 10 RXN
15343604 12 preparaciones 12 preparaciones
10498961 50 50 RXN
11982262 250 250 RXN
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
ONU 1993 Líquido inflamable, n.o.p. (mezcla de 2-propanol) Clase química: 3 Grupo de paquete III
Código de producto. 11902512 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740952.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.83€
    47.15€ / 10 reacciones
    Ahorro 6.68€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
ONU 1993 Líquido inflamable, n.o.p. (mezcla de 2-propanol) Clase química: 3 Grupo de paquete III
Mini kit de centrifugación para la purificación de ADN de una amplia gama de muestras
  • Kit versátil para el aislamiento de ADN genómico de una amplia gama de diferentes materiales de partida (células, tejidos, muestras forenses y clínicas)
  • 16 protocolos de soporte disponibles en el manual del usuario para una máxima flexibilidad
  • Membrana de alta sensibilidad para una purificación fiable incluso de trazas de ADN
  • Protocolo rápido y sencillo (20 min./preparación excl. lisis)
Especificaciones
Tipo de célula Animal& Tejido humano, células
Capacidad 60 μgramo
Tipo de columna Minicolumna de centrifugación
Contenido y almacenamiento Harzadous, 18 °C a 25 °C
Descripción Kit para la purificación de ADN a partir de una amplia gama de muestras
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Tipo de muestra Tejido animal y humano, Células
Volumen de elución 60 a 100 μL
Tipo de producto final ADN
Para utilizar con (equipo) Centrifugación, vacío
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR multiplex, secuenciación de última generación
Incluye Columnas NucleoSpin Tissue, tubos de recogida, tampones, proteinasa K
de control principal Purificación de ADN
N.º de reacciones 10
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto Kit de purificación de ADN
Cantidad 1 unidad
Pureza A260/A280 1.7 - 1.9
Volumen de muestra <25 mg de tejido humano/animal, 102-107 células cultivadas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 200 bp a 50 kbp
Fuente Animal& Tejido humano, células
Objetivo ADN
Técnica Tecnología de membrana de sílice
Tiempo de prueba 20 min/preparación (excl. lisis)
Producción 20 a 35 μgramo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Tissue
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo para uso en investigación