Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Suelo, Mini kit para ADN del suelo
Product Code. 11962402
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250
50 preparaciones
Unit Size:
10 reacciones
250 reacciones
50 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. N.º de reacciones unitSize
11962402 50 preparaciones 50 RXN
12979884 10 preparaciones 10 reacciones
12718562 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11962402 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740780.50
This item is not returnable. View return policy
Aísle el ADN del suelo. NucleoSpin™ de Macherey Nagel™ permite el aislamiento del suelo de ADN total de diversos tipos de suelos
Características
  • Dos tampones de lisis alternativos y un aditivo especial (Enhancer SX) para el procesamiento óptimo de diversas muestras de suelo – Alto rendimiento y alta pureza
  • NucleoSpin™ Tubos de perlas con perlas de cerámica para una disrupción celular más eficiente de bacterias grampositivas y gramnegativas, arqueas, levaduras, hongos y algas en suelo, lodo o sedimento.
  • NucleoSpin™ Columna de eliminación de inhibidores para eliminar todos los inhibidores de PCR, como las sustancias húmicas – El ADN está listo para usar para PCR sin dilución.
Aplicaciones
  • ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
  • Cuantificar y detectar microorganismos de muestras ambientales
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR, PCR en tiempo real, Southern blotting, tecnología de micromatrices
Specifications
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice
Para utilizar con (aplicación) Para ADN total de microorganismos en el suelo y sedimentos
N.º de reacciones 50 preparaciones
Volumen de muestra <500 mg
Tiempo de prueba 90min
Producción 2-10 μg
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol