Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, microkit para purificación de ARN
Código de producto. 12723580
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
12723580 50 50 RXN
12703580 10 10 reacciones
12713580 250 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12723580 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740902.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    386.40€ / 50 reacciones
    Ahorro 109.60€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Purifique el ARN de alta calidad de forma rápida y sencilla. NucleoSpin™ Las columnas de ARN XS permiten la purificación de ARN altamente concentrado a partir de las muestras más pequeñas.
Características
  • Aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de muestra como material de biopsia o células individuales.
  • Excelente integridad y recuperación de ARN.
  • ARN concentrado para aplicaciones posteriores sensibles mediante elución en tan solo 5 μL
  • Se incluye rDNasa para la extracción de ADN en columna.
  • NucleoSpin™ Filtros (trituradoras) – homogeneización eficiente y reducción de la viscosidad
  • ARN de alta calidad, listo para usar para RT-PCR y otras aplicaciones.
  • Agente reductor TCEP – No es necesario ß-mercaptoetanol
Aplicaciones
  • Aislamiento de ARN de células cultivadas.
  • Aislamiento de ARN de tejidos.
  • Aislamiento de ARN de cortes criogénicos.
  • Aislamiento de ARN de células capturadas con láser.
  • Aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de material vegetal.
  • Aislamiento de ARN a partir de muestras almacenadas en RNAlater™
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, transferencia Northern, extensión de cebadores, tecnología de matriz,
  • Ensayos de protección de ARNasa
Specifica
Formato Minicolumna de centrifugación
Tipo de producto final NucleoSpin™ Columna XS de ARN
Para utilizar con (aplicación) Para aislamiento de ARN a partir de células cultivadas, tejidos, criosecciones y células capturadas por láser
Incluye Tubos de recogida, filtros NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones, rDNasa libre de ARNasa, ARN portador, agente reductor TCEP
N.º de reacciones 50
Tipo de producto NucleoSpin™ Columna XS de ARN
Cantidad 1 unidad
Producción 0,1 a 1,5 ng (102 células HeLa), 10 a 15 ng (103 células HeLa), 100 a 150 ng (104 células HeLa), 1000 a 1500 ng (105 células HeLa)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoSpin RNA XS
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.