Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Micro kit for RNA purification
Código de producto. 12713580
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 RXN
Código de producto. 12713580
Marca: Macherey-Nagel™ 740902.250
Purify high quality RNA quickly and easily. NucleoSpin™ RNA XS Columns enable purification of highly concentrated RNA from the smallest samples.
Características
  • Aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de muestra como material de biopsia o células individuales.
  • Excelente integridad y recuperación de ARN.
  • ARN concentrado para aplicaciones sensibles aguas abajo mediante elución en tan solo 5 μl.
  • Se incluye rDNasa para la extracción de ADN en columna.
  • Filtros NucleoSpin™ (trituradoras): homogeneización de muestras eficaz y reducción de la viscosidad
  • ARN de alta calidad, listo para usar para RT-PCR y otras aplicaciones.
  • Agente reductor TCEP: no se requiere ß-mercaptoetanol necesario.
Aplicaciones
  • Aislamiento de ARN de células cultivadas.
  • Aislamiento de ARN de tejidos.
  • Aislamiento de ARN de cortes criogénicos.
  • Aislamiento de ARN de células capturadas con láser.
  • Aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de material vegetal.
  • Aislamiento de ARN de muestras almacenadas en RNAlater™.
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de cebador,tecnología de matriz,
  • ensayos de protección de ARNasa.
Especificaciones
Formato Mini columna de centrifugación - Diseño XS
Tipo de producto final Columna de ARN NucleoSpin™ XS
Para utilizar con (aplicación) Para aislamiento de ARN a partir de células cultivadas, tejidos, criosecciones y células capturadas por láser
Incluye Tubos de recogida, filtros NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones, rDNasa libre de ARNasa, ARN portador, agente reductor TCEP
N.º de reacciones 250
Tipo de producto Columna de ARN NucleoSpin™ XS
Cantidad 1Each
Producción 0,1 a 1,5 ng (102 células HeLa), 10 a 15 ng (103 células HeLa), 100 a 150 ng (104 células HeLa), 1000 a 1500 ng (105 células HeLa)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr