Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, 50 preparaciones
Código de producto. 12791021
Código de producto. 12791021 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740956.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.95€
    234.15€ / 50 reacciones
    Ahorro 47.80€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mini kit de centrifugado para el aislamiento de ADN y ARN viral y de fluidos biológicos sin células
NucleoSpin™ RNA Virus está diseñado para el aislamiento de ácidos nucleicos virales de suero, plasma o cualquier fluido biológico sin células, con un tipo especial de membrana que tiene una alta capacidad de unión para ácidos nucleicos.
El procedimiento es rápido y fácil. El lisado se incuba de 5 a 10 minutos y se aplica a la columna NucleoSpin™. Después de dos pasos de lavado para eliminar la contaminación, el ARN se puede eluir con agua o con tampón de baja salinidad. El kit contiene todos los tampones necesarios, columnas de centrifugado y protocolos detallados. Por lo general, NucleoSpin™ RNA Virus es adecuado para la purificación paralela de ARN viral y ADN (protocolo de apoyo). Por ejemplo, el aislamiento del ADN del VHB se realiza con una digestión adicional de proteinasa K (enzima no incluida en el kit). Para el aislamiento del ADN viral con las más altas sensibilidades, se recomienda el kit NucleoSpin™ Blood.
Componentes del kit: Columnas NucleoSpin™ RNA Virus, tubos de recogida de 2 ml, tampones, agua libre de ARNasa, ARN portador.
• Tecnología de membrana de sílice
• Recuperación típica: >90 %
• Material de muestra: 150 μl de suero, plasma, fluidos biológicos sin células
• Tamaño del fragmento: 100 bp a 30 kb
• Volumen de elución: 50 μl
• Capacidad de unión: 40 μg
• Tiempo de preparación: 30 min/4-6 preparaciones
• Formato: minicolumna de centrifugación
• Protocolo de apoyo para el aislamiento paralelo de ADN y ARN viral (proteinasa K requerida)
• Aplicable para VHC, VHB, VHA, VIH, VSV, VPH, VZV, VEB, parvovirus B19, H5N1
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 18 °C a 25 °C
Formato Mini Prep
Tipo de muestra Fluidos biológicos libres de células, Plasma, Suero
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ácidos nucleicos virales
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tamaño 100 bp: aprox. 50 kbp
Target ARN y ADN víricos
Volumen (métrico) < 150 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Virus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol