Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de ARN para NucleoZOL, minikit para ARN de lisados de NucleoZOL
Product Code. 16381606
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
Unit Size:
10 reacciones
Product Code. N.º de reacciones Unit Size
16381606 10 10 reacciones
1 options
This item is not returnable. View return policy
ONU 1993 Líquido inflamable, nag (Mezcla de 1,4-dioxano) Clase química 3 Grupo de productos II
Product Code. 16381606 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740406.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    17.71€ / 10 reacciones
    Ahorro 41.29€
    69% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
ONU 1993 Líquido inflamable, nag (Mezcla de 1,4-dioxano) Clase química 3 Grupo de productos II
Mini kit de centrifugación para el aislamiento de ARN a partir de lisados de NucleoZOL.
  • Combina la eficacia de NucleoZOL con resultados comprobados NucleoSpin™ pureza
  • Procedimiento sencillo de unión, lavado y elución
  • Recuperación perfecta – Sin pérdida de ARN total, incluido el miARN
  • Rendimiento de ARN superior debido a la lisis eficaz con el reactivo NucleoZOL
  • Ahorre tiempo y benefíciese de su manipulación sencilla y probada
  • Máxima calidad – Incluso a partir de materiales de muestra difíciles
  • Reactivo NucleoZOL (ref. man. 740404.200) se vende por separado
Specifications
Formato Juego de mini columnas giratorias
Isolation Technology Membrana de sílice
Tipo de muestra Lisado de nucleozol
Eficacia 85-95 % de recuperación
Tipo de producto final ARN pequeño (10-200 nt) y ARN grande (> 200 nt)
Para utilizar con (equipo) Reactivo NucleoZOL (740404.200)
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARN
Incluye 13 mL de tampón de unión MX, 6 mL de tampón de lavado RA3 (concentrado), 13 mL de H2O libre de RNasas, 10 columnas NucleoSpin™ RNA (anillos azul claro, más tubos de recogida), 10 tubos de recogida (2 mL), 10 tubos de recogida (1,5 mL) y 1 folleto.
N.º de reacciones 10
Tamaño de muestra <500 μMuestra de L NucleoZOL
Tiempo de prueba <1 h
Producción Capacidad de unión de 200 μg.
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (10)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Para uso exclusivo en investigación