Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, microkit para purificación de ARN con columna de eliminación de ADN
Código de producto. 15741639
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15741639 10 preparaciones 10 reacciones
15761639 50 preparaciones 50 reacciones
15751639 250 preparaciones 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15741639 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740990.10
Diseñado para un aislamiento eficaz y rápido de ARN a partir de las muestras más pequeñas de células y tejidos. El kit de columna doble de última generación incluye columnas de extracción de ADNg y columnas de unión de ARN.
NucleoSpin™ ARN Plus XS
  • Desarrollado para muestras muy pequeñas hasta análisis de células únicas
  • Aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos
  • El sistema de dos columnas incluye columnas de eliminación de ADNg y columnas de unión de ARN
  • NucleoSpin™ Columnas de eliminación de ADNg – digestión con rDNasa sin perder tiempo
  • Manejo cómodo – Limpieza de lisados y eliminación de ADNg en una columna en un solo paso
  • Nuevo tampón de lisis eficiente – No es necesario b-mercaptoetanol ni TCEP
  • Variedad de materiales de muestra – células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
  • Las aplicaciones posteriores incluyen RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Color Anillo amarillo/azul
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18-25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Membrana de sílice
Volumen de elución 5 - 30 μL
Tipo de muestra Células cultivadas, tejido humano o animal
Eficacia Capacidad de fijación: 110 μg
Tipo de producto final ARN (con RIN típico > 8)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Plus XS, columnas de extracción nucleoSpin gDNA XS, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 10 preparaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento de ARN
Pureza A 260 / A 280 : 1,9 - 2,2
Tamaño de muestra 1 - 105 células cultivadas; < 5 mg de tejido humano / animal
Tiempo de prueba 18 min/6 prep.
Producción 0,05 a 0,2 ng (101 células HeLa), 0,5 a 2 μg (105 células HeLa), 2,5 a 8 ng (0,5 μg de hígado de ratón), de 0,1 a 0,5 ng (0,5 μg cerebro de ratón)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)