Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, minikit para purificación de ARN con columna de eliminación de ADN
Código de producto. 15370195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
10 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15370195 1 Kit 10 preparaciones
1 options
Código de producto. 15370195 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740984.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    77.18€ / 10 preparaciones
    Ahorro 30.82€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mini kit de centrifugado para un aislamiento de ARN ultrarrápido y cómodo sin digestión con rDNasa.
Durante el aislamiento del ARN, es fundamental evitar su degradación. En el método NucleoSpin™ RNA Plus, las células y los tejidos se lisan primero por incubación en una solución tampón de lisis de iones caotrópicos, que desactiva inmediatamente las ARNasas. El lisado se añade a la columna de eliminación de ADNg para aclarar el lisado y eliminar el ADNg contaminante. Tras añadir la solución de unión al flujo, el ARN se une a la columna RNA Plus. Dos pasos de lavado posteriores eliminan las sales, los metabolitos y los componentes celulares macromoleculares. El ARN de alta calidad se eluye con H2O sin ARNasa.
  • Incluye la columna de eliminación NucleoSpin™ gDNA: no requiere tiempo por digestión de ADNasaR
  • Manipulación cómoda: el aclarado de lisados y la eliminación del ADNg con una columna en un paso
  • Nuevo tampón de lisis eficaz: sin necesidad de β-mercaptoetanol ni TCEP
  • Aplicaciones posteriores: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
  • Contenido del kit: columnas NucleoSpin RNA Plus, columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin, tubos de recogida, tampones
Especificaciones
Contenido bacteriano <109 células
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18-25 °C)
Buffer Tampón de lisis
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Sistema de membrana de sílice (dos columnas)
Volumen de elución Volumen de elución: –30 120 μL
Tipo de muestra <1 x 10 7 células cultivadas, <1 x 10 9 células bacterianas, <1 x 108 células de levadura, <30 mg de tejido humano/animal
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
Incluye Columnas NucleoSpin™ RNA Plus con tubos de recogida, columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin™ con tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Kit NucleoSpin RNA Plus
Cantidad 1 Kit
ARNasa Sí
Tamaño de muestra <1 x 107 células cultivadas, < 30 mg de tejido humano/animal, < 109 células bacterianas, < 108 células de levadura
Tamaño Tamaño del fragmento: >200 nt
Tiempo de prueba 20 min./6 reacciones
Producción Células HeLa 5 x 10 6 : 40-60 μgramos
Hígado de ratón 20 mg: 80-100 μgramos
Riñón de ratón 20 mg: 40-70 μg
Bazo de ratón 5 mg: 30-60 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol