Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, minikit para purificación de ARN con columna de eliminación de ADN
Código de producto. 15390195
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de muestras:
50
Tamaño de la unidad:
68 ML
Código de producto. N.º de muestras Tamaño de la unidad
15390195 50 68 ML
1 options
Código de producto. 15390195 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740984.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    353.85€ / paquete de 50
    Ahorro 86.15€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Mini kit de centrifugado para un aislamiento de ARN ultrarrápido y cómodo sin digestión con rDNasa.
  • Digestión de ADNasaR
  • RIN típico (número de integridad del ARN) > 9
  • Volumen de elución: –30 120 μL
  • Tiempo de preparación: 20 min./6 preparaciones
  • Capacidad de unión 200 μg
Especificaciones
Buffer Tampón de lisis
Formato Minicolumna de centrifugación
Volumen de elución Volumen de elución: 30–120 μL
Tipo de muestra <1 x 10 7 células cultivadas, <1 x 10 9 células bacterianas, <1 x 108 células de levadura, <30 mg de tejido humano/animal
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN de células y tejidos
Incluye Columna de eliminación de ADNg NucleoSpin
N.º de muestras 50
Tipo de producto Kit de aislamiento de ARN
Producción Rendimiento habitual: Células HeLa 5 x 106: 40-60 μg; 20 mg de hígado de ratón: 80-100 μg; 20 mg de riñón de ratón: 40-70 μg; 5 mg de bazo de ratón: 30-60 μg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plus
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Los kits deben utilizarse únicamente con fines de investigación